Propanol-2, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diméthylcarbinol, IPA, Alcool isopropylique, Isopropanol
Formule:
(CH₃)₂CHOH Poids moléculaire: 60.1 g/mol Point d'ébullition: 82 Point de fusion: –89 °C Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 12 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011674 Numéro CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3 II REACH: 01-2119457558-25 Indice Merck: 13,05228 |
|
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications | |
Assay (by GC) (corrected for water) | min. 99.5 % |
Carbonyl Compounds (max. 0.002% Propionaldehyde and max. 0.002% Acetone) | passes test |
Color (APHA) | max. 10 |
Residue after Evaporation | max. 0.001 % |
Solubility in Water | passes test |
Titrable Acid or Base (meq/g) | max. 0.0001 |
Water (H2O) | max. 0.1 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Aluminium (Al) | max. 0.5 |
Boron (B) | max. 0.02 |
Barium (Ba) | max. 0.1 |
Calcium (Ca) | max. 0.5 |
Cadmium (Cd) | max. 0.05 |
Cobalt (Co) | max. 0.02 |
Chromium (Cr) | max. 0.02 |
Copper (Cu) | max. 0.02 |
Iron (Fe) | max. 0.1 |
Magnesium (Mg) | max. 0.1 |
Manganese (Mn) | max. 0.02 |
Nickel (Ni) | max. 0.02 |
Lead (Pb) | max. 0.1 |
Tin (Sn) | max. 0.1 |
Zinc (Zn) | max. 0.1 |