Imprimer
Propanol-2 ≥99% pour les biotechnologies
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diméthylcarbinol, IPA, Alcool isopropylique, Isopropanol
0918-1LEA 81.5 EUR
0918-1L 0918-4L 0918-20L 0918-500ML
Propanol-2 ≥99% pour les biotechnologies
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
Poids moléculaire: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Indice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c4eafe19208840993a64d7c98fc917a6f7ccdb1&vid=2cbd35cca07cb89a846356568c2b7828611f7895&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Colour (APHA) ≤10
Densité 0.782 - 0.788 g/ml
Humidité (KF) ≤0.2%
Pureté >= 99,0 %