Propanol-2 ≥99.5% qualité Semi-conducteur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.5% min
CAS No.: 67-63-0
Molecular Formula: (CH3)2CHOH
Formula Weight: 60.10
Flash Point: 12°(53°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.785
Refractive Index: 1.3770
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -90°
Boiling Point: 82-83°
Beilstein Reference: 635639
Merck Reference: 14,5208
UN No.: 1219
MDL No.: MFCD00011674
Formule:
(CH₃)₂CHOH Point d'ébullition: 82…83 °C Point de fusion: –90 °C Densité: 0,785 Point éclair: 12 °C (53 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011674 Numéro CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Indice Merck: 14,5208 |