Imprimer
Propanol-2 99.5%, grade Gradient pour HPLC
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diméthylcarbinol, IPA, Alcool isopropylique, Isopropanol
383920025 383920010
ACRO383920025EA 213 EUR
ACRO383920025 ACRO383920010
Propanol-2 99.5%, grade Gradient pour HPLC
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
Poids moléculaire: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 81…83 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –89.5 °C
Densité: 0.785 g/cm³
Point éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Indice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g
Gradient analysis :
Absorbance largest eluted peak ≤0.002 A.U.
Filtered to 0.2 micrometer Filtered