1-Tétradécanol
Marques : Roth CarlTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa) Point de fusion: 37…39 °C Densité: 0,8 g/cm³ (60 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004757 Numéro CAS: 112-72-1 EINECS: 204-000-3 Indice Merck: 13,06361 |