Imprimer
1-Tétradécanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Tetradecyl alcohol, 1-Hydroxy tetradecane, Myristyl alcohol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.08146.0100 8.08146.1000 8.08146.9050
8.08146.0100EA 33.1 EUR
8.08146.0100 8.08146.1000 8.08146.9050
1-Tétradécanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Tétradécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
Poids moléculaire: 214.39 g/mol
Point d'ébullition: 289
Point de fusion: 37…39 °C
Densité: 0.8 g/cm³ (60 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004757
Numéro CAS: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
Indice Merck: 13,06361
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 36 - 39 °C
Molar Mass 214.39 g/mol
Boiling Point 277 - 288 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 145 °C
Refractive Index 1.4346 (50 °C, 589 nm)
Density 0.8 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 240 °C