1-Tétradécanol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Tetradecyl alcohol, 1-Hydroxy tetradecane, Myristyl alcohol
Purity: 97+%
CAS No.: 112-72-1
Molecular Formula: CH3(CH2)12CH2OH
Formula Weight: 214.39
Flash Point: 141°(285°F)
Melting Point: 37-40°
Boiling Point: 289°
Beilstein Reference: 1742652
Merck Reference: 14,6334
MDL No.: MFCD00004757
Formule:
H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH Poids moléculaire: 214.39 g/mol Point d'ébullition: 289 °C Point de fusion: 37…40 °C Densité: 0.823 Point éclair: 141 °C (285 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004757 Numéro CAS: 112-72-1 EINECS: 204-000-3 Indice Merck: 13,06361 |