1-Tétradécanol 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Tetradecyl alcohol, 1-Hydroxy tetradecane, Myristyl alcohol
Formule:
H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH Poids moléculaire: 214.39 g/mol Point d'ébullition: 289 °C (760 mmHg) Point de fusion: 37…40 °C Point éclair: 145 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004757 Numéro CAS: 112-72-1 EINECS: 204-000-3 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 13,06361 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals or flakes or pellets and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 37 to 41 °C |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % (on dry substance) |