Imprimer
Propanol-1 99,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool propylique normal
20861.294EA 141 EUR
20861.294 20861.363 20861.465 20861.320 20861.550
Propanol-1 99,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Propanol-1
Formule: H₃CCH₂CH₂OH
Poids moléculaire: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 97
Point de fusion: –127 °C
Densité: 0.8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757)
Point éclair: 15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002941
Numéro CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Distillation range Passes test Reag.Ph.Eur.
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0006 meq/g
Boiling point 96.9 - 97.5 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.801 - 0.804
Density (20/20) 0.802 - 0.806
Acetone Max. 100 ppm
Evaporation residue Max. 10 ppm
Ethanol Max. 0.05 %
Methanol Max. 0.05 %
Propan-2-ol Max. 0.05 %
Propionaldehyde Max. 0.06 %
Water Max. 0.1 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable