Propanol-1 ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
H₃CCH₂CH₂OH Point d'ébullition: 97 °C (1013 hPa) Point de fusion: –127 °C Densité: 0,8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757) Point éclair: 15 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002941 Numéro CAS: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN: 1274 ADR: 3,II Indice Merck: 13,07934 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Boiling point | 96.9 - 97.5 °C |
Density (20/4) | 0.801 - 0.804 |
Substances coloured by H2SO4 | Max. 150 APHA |
Evaporation residue | Max. 100 ppm |
Methanol | Max. 0,2 % |
Water | Max. 0.2 % |