Imprimer
Propanol-1, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool propylique normal
MQ300
1.00997.1000 1.00997.2500 1.00997.6025 1.00997.4000
1.00997.1000EA 68.4 EUR
1.00997.1000 1.00997.2500 1.00997.6025 1.00997.4000
Propanol-1, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Propanol-1
Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications réglementées et hautement exigeantes. EMSURE® fournit les meilleures spécifications de produit dans le monde entier. Nous déclarons que notre gamme EMSURE® est conforme à l'ACS, avec la partie réactif de la Pharmacopée européenne (Reag. Ph. Eur.) et aussi avec les normes ISO.
Formule: H₃CCH₂CH₂OH
Poids moléculaire: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 97
Point de fusion: –127 °C
Densité: 0.8053 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002941
Numéro CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) miscible in all proportions
Melting Point -127 °C
Molar Mass 60.1 g/mol
Boiling Point 96.5 - 98 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 19 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 2.1 - 19.2 %(V)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C
Evaporation number 17