Imprimer
Propanol-1, anhydrous 99,9
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool propylique normal
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
41842.AK 41842.K2 41842.M1
41842.AKEA 58.1 EUR
41842.AK 41842.K2 41842.M1
Propanol-1, anhydrous 99,9
Propanol-1
Purity: 99.9% CAS No.: 71-23-8 Molecular Formula: CH3CH2CH2OH Formula Weight: 60.10 Flash Point: 15°(59°F) Physical Form: Liquid Density: 0.804 Refractive Index: 1.3850 Odour: Alcohol-like Melting Point: -127° Boiling Point: 97° Beilstein Reference: 1098242 Merck Reference: 14,7842 UN No.: 1274 MDL No.: MFCD00002941
Formule: H₃CCH₂CH₂OH
Poids moléculaire: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C
Point de fusion: –127 °C
Densité: 0.804
Point éclair: 15 °C (59 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002941
Numéro CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 II
Indice Merck: 14,7842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM