Octanol-1 ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Alcool octylique primaire
Purity: 99%
CAS No.: 111-87-5
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 81°(177°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.825
Refractive Index: 1.4290
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -16°
Boiling Point: 193-195°
Beilstein Reference: 1697461
Merck Reference: 14,6751
MDL No.: MFCD00002988
Formule:
H₃C(CH₂)₆CH₂OH Point d'ébullition: 193…195 °C Point de fusion: –16 °C Densité: 0,825 Point éclair: 81 °C (177 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002988 Numéro CAS: 111-87-5 EINECS: 203-917-6 Indice Merck: 14,6751 |