Imprimer
Hexan-1-ol 98 zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Alcool hexylique
MQ200
8.04393.0100 8.04393.1000 8.04393.2500 8.04393.9020
8.04393.0100EA 25.9 EUR
8.04393.0100 8.04393.1000 8.04393.2500 8.04393.9020
Hexan-1-ol 98 zS, Sigma-Aldrich®
1-Hexanol
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Poids moléculaire: 102.18 g/mol
Point d'ébullition: 156
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.8322 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 60
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002982
Numéro CAS: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3 III
Indice Merck: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.818 - 0.819
Identity (IR) passes test
Synonyms 1-Hexanol
Chemical Formula CH3(CH2)5OH