Imprimer
1-Hexadécanol, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Alcool palmitique, Alcool cétylique
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
68824-1G-F 68824-5G-F
68824-1G-FEA 44.9 EUR
68824-1G-F 68824-5G-F
1-Hexadécanol, Supelco®
1-Hexadécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Point d'ébullition: 305…330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46…52 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004760
Numéro CAS: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Indice Merck: 13,02037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=312168fe09f9ca583272caef61893dd12135e671&vid=2aef5737e38183e9f1edead08676605ffe9e7e2e&prid=web&clid=SAPDAM