Imprimer
1-Hexadécanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18704.0100 8.18704.1000
8.18704.0100EA 32.9 EUR
8.18704.0100 8.18704.1000
1-Hexadécanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Hexadécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Point d'ébullition: 305…330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46…52 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004760
Numéro CAS: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Indice Merck: 13,02037
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point 46 - 52 °C
Molar Mass 242.44 g/mol
Bulk Density 410 - 450 kg/m3
Boiling Point 305 - 330 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 155 °C DIN 51758
Density 0.82 g/cm3 (50 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 235 °C DIN 51794