Imprimer
1-Heptanol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12793.0F A12793.AE A12793.AP
A12793.0FEA 122 EUR
A12793.0F A12793.AE A12793.AP
1-Heptanol ≥99%
1-Heptanol
Purity: 99% CAS No.: 111-70-6 Molecular Formula: C7H16O Formula Weight: 116.20 Flash Point: 73°(163°F) Physical Form: Liquid Density: 0.820 Refractive Index: 1.4240 Appearance: Colourless Odour: Characteristic Melting Point: -34° Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 1731686 Merck Reference: 14,4661 MDL No.: MFCD00002986
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Point d'ébullition: 175…176 °C
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0,820
Point éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002986
Numéro CAS: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Indice Merck: 14,4661