Imprimer
1-Dodécanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03462.0100 8.03462.1000
8.03462.0100EA 27.1 EUR
8.03462.0100 8.03462.1000
1-Dodécanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Dodécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 22…24 °C
Densité: 0,81976 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004753
Numéro CAS: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 13,03439
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 21-24°C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material