1-Dodécanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 112-53-8
Molecular Formula: C12H26O
Formula Weight: 186.34
Flash Point: 127°(260°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 0.830
Refractive Index: 1.4430
Appearance: White
Odour: Alcohol-like
Melting Point: 24-27°
Boiling Point: 258-260°
Beilstein Reference: 1738860
Merck Reference: 14,3405
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004753
Formule:
H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH Point d'ébullition: 258…260 °C Point de fusion: 24…27 °C Densité: 0,830 Point éclair: 127 °C (260 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004753 Numéro CAS: 112-53-8 EINECS: 203-982-0 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 14,3405 |