1-Décanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
H₃C(CH₂)₈CH₂OH Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa) Point de fusion: 7 °C Densité: 0,82634 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 82 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004747 Numéro CAS: 112-30-1 EINECS: 203-956-9 UN: 3082 ADR: 9,III Indice Merck: 13,02875 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.037 g/l (25 °C) |
Melting Point | 5 - 7 °C |
Molar Mass | 158.28 g/mol |
Boiling Point | 220 - 235 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 95 °C DIN 51758 |
Refractive Index | 1.4372 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.9 - 5.7 %(V) |
Density | 0.8 g/cm3 (20 °C) DIN 51757 |
Ignition Point | 255 °C |
Synonyms | Capric alcohol, Decyl alcohol |
Hill Formula | C10H22O |
Chemical Formula | CH3(CH2)9OH |