Butanol-1 ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Alcool butylique primaire
Formule:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH Poids moléculaire: 74.12 g/mol Point d'ébullition: 117.6 °C (1013 hPa) Point de fusion: –89 °C Densité: 0.812 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 30 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002964 Numéro CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN: 1120 ADR: 3 III REACH: 01-2119484630-38 Indice Merck: 13,01539 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.5 % |
IR Spectrum | Passes test |
Acidity or alkalinity | Max. 0.0005 meq/g |
Boiling point | 117 - 119 °C |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (20/4) | 0.807 - 0.812 |
Density (20/20) | 0.808 - 0.813 |
Aldehydes + ketones (as C3H7CHO) | Max. 0.01 % |
Butan-2-ol | Max. 0.05 % |
Dibutyl ether | Max. 0.2 % |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Water | Max. 0.1 % |
Al (Aluminium) | Max. 0.5 ppm |
B (Boron) | Max. 0.02 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.05 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0.02 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 0.02 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.02 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.1 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.02 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.02 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.1 ppm |
Sn (Tin) | Max. 0.1 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.1 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |