Imprimer
Butanol-1, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool butylique primaire
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.01988.1000 1.01988.2500
1.01988.1000EA 201 EUR
1.01988.1000 1.01988.2500
Butanol-1, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Butanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Poids moléculaire: 74.12 g/mol
Point d'ébullition: 117.6
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 30
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002964
Numéro CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3 III
REACH: 01-2119484630-38
Indice Merck: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM