Butanol-1, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Alcool butylique primaire
Formule:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH Poids moléculaire: 74.12 g/mol Point d'ébullition: 117.6 Point de fusion: –89 °C Densité: 0.812 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 30 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002964 Numéro CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN: 1120 ADR: 3 III REACH: 01-2119484630-38 Indice Merck: 13,01539 |
|
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications | |
Assay (by GC) | min. 99.4 % |
Aldehydes | passes test |
Butyl Ether (by GC) | max. 0.2 % |
Carbonyl Compounds (as butyraldehyde) | max. 0.01 % |
Color (APHA) | max. 10 |
Residue after Evaporation | max. 0.001 % |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.0008 |
Water (H2O) | max. 0.1 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Aluminium (Al) | max. 0.5 |
Boron (B) | max. 0.02 |
Barium (Ba) | max. 0.1 |
Calcium (Ca) | max. 0.5 |
Cadmium (Cd) | max. 0.05 |
Cobalt (Co) | max. 0.02 |
Chromium (Cr) | max. 0.02 |
Copper (Cu) | max. 0.02 |
Iron (Fe) | max. 0.1 |
Magnesium (Mg) | max. 0.1 |
Manganese (Mn) | max. 0.02 |
Nickel (Ni) | max. 0.02 |
Lead (Pb) | max. 0.1 |
Tin (Sn) | max. 0.1 |
Zinc (Zn) | max. 0.1 |