Butanol-1, anhydre ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
Purity: 99.9%
CAS No.: 71-36-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3OH
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.810
Refractive Index: 1.3990
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Alcohol-like
pH: 7
Melting Point: -90 to -89°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 969148
Merck Reference: 14,1540
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00002964
Formule:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH Point d'ébullition: 117…118 °C Point de fusion: –90…–89 °C Densité: 0,810 Point éclair: 35 °C (95 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002964 Numéro CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN: 1120 ADR: 3,III REACH: 01-2119484630-38 Indice Merck: 14,1540 |