Formaldéhyde-diéthylacétal 99% stabilisé, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₁₂O₂ Point d'ébullition: 88 °C (1013 hPa) Point de fusion: –66,5 °C Densité: 0,831 g/cm³ Point éclair: –5 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009246 Numéro CAS: 462-95-3 EINECS: 207-330-6 UN: 2373 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3720 to 1.3760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | 50 to 150 ppm (BHT) |
Peroxides | ≤10 ppm |