Acetone-diméthylacetal 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,2-Diméthoxypropane
Formule:
C₅H₁₂O₂ Point d'ébullition: 83 °C (760 mmHg) Point de fusion: –47 °C Densité: 0,84 g/cm³ Point éclair: –5 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008479 Numéro CAS: 77-76-9 EINECS: 201-056-0 UN: 3271 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥98.0 % |