Éther diéthylique stabilisé Ph. Eur.
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Oxyde de diéthyle, 2,2'-Oxydiéthane, 2,2'-Oxybiséthane, Ether éthylique
Stabilisation:
Stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
Appearance: Clear, colourless, volatile, very mobile liquid.
Attention: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formule:
(CH₃CH₂)₂O Poids moléculaire: 74.12 g/mol Point d'ébullition: 35 Point de fusion: –123 °C Densité: 0.7135 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011646 Numéro CAS: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN: 1155 ADR: 3 I REACH: 01-2119535785-29 Indice Merck: 12,03852 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (Ionol/BHT) | Passes test |
Appearance | Conforms (see CoA/CoS) |
Acidity | Passes test |
Relative density | 0.714 - 0.716 |
Distillation range | 34.0 - 35.0 °C |
Acetone and aldehydes | Passes test |
Peroxides | Passes test |
Non-volatile matter | ≤ 20 mg/l |
Unspecified impurities | ≤ 0.05 % |
Total impurities | ≤ 0.1 % |
Reporting threshold | ≤ 0.03 % |
Water | ≤ 2 g/l |
Residual solvents | Passes test |
As (Arsenic) | ≤ 0.1 ppm |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.1 ppm |
Co (Cobalt) | ≤ 0.1 ppm |
Hg (Mercury) | ≤ 0.1 ppm |
Ni (Nickel) | ≤ 0.1 ppm |
Pb (Lead) | ≤ 0.1 ppm |
V (Vanadium) | ≤ 0.1 ppm |
Conforms to Ph.Eur. | Passes test |