Ether diéthylique 99,7 Stabilised, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Oxyde de diéthyle, 2,2'-Oxydiéthane, 2,2'-Oxybiséthane, Ether éthylique
Stabilisation:
4-10 ppm Stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
Formule:
(CH₃CH₂)₂O Poids moléculaire: 74.12 g/mol Point d'ébullition: 35 Point de fusion: –123 °C Densité: 0.7135 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011646 Numéro CAS: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN: 1155 ADR: 3 I REACH: 01-2119535785-29 Indice Merck: 12,03852 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99.7 % |
Assay (Ionol/BHT) | 4.0 - 10.0 ppm |
Aldehydes | Not detected by GC |
Insolubility in water | Passes test |
IR Spectrum | Passes test |
Acidity | Max. 0.0001 meq/g |
Boiling point | 34 - 35 °C |
Colouration | Max. 10 APHA |
Relative density | 0.714 - 0.715 |
Substances coloured by H2SO4 | Max. 10 APHA |
Acetone | Max. 10 ppm |
Aldehydes + ketones (as HCHO) | Max. 5 ppm |
Carbonyl compounds (as HCHO) | Max. 10 ppm |
Ethanol | Max. 0.05 % |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Methanol | Max. 0.02 % |
Peroxides (as H2O2) | Max. 0.15 ppm |
Water | Max. 300 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0.5 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.05 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0.02 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 0.02 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.02 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.05 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.1 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.02 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.1 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.02 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.1 ppm |
Sn (Tin) | Max. 0.1 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0.02 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.1 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |