Ether diéthylique stabilisé, EMPLURA®, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol 7 ppm
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
(CH₃CH₂)₂O Point d'ébullition: 35 °C (1013 hPa) Point de fusion: –123 °C Densité: 0,7135 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011646 Numéro CAS: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN: 1155 ADR: 3,I REACH: 01-2119535785-29 Indice Merck: 12,03852 |