Imprimer
Nitrométhane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20894.5000 8.20894.9200
8.20894.5000EA 0 EUR
8.20894.5000 8.20894.9200
Nitrométhane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Nitrométhane
Formule: CH₃NO₂
Point d'ébullition: 101,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007400
Numéro CAS: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN: 1261
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,06644
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 105 g/l (20 °C)
Melting Point -29 °C
Molar Mass 61.04 g/mol
Boiling Point 101.2 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 36.4 hPa (20 °C)
Flash Point 35.6 °C
Refractive Index 1.38056 (22 °C, 589 nm)
Explosion Limit 7.3 - 63.0 %(V)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 6.4 (0.6 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 418 °C
Saturation concentration 90 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid