Imprimer
Octadécylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41029.0250 8.41029.1000
8.41029.0250EA 54.2 EUR
8.41029.0250 8.41029.1000
Octadécylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Octadécylamine
Formule: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50…52 °C
Densité: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008159
Numéro CAS: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 50 - 52 °C
Molar Mass 269.51 g/mol
Boiling Point 349 °C
Vapor Pressure  - 100 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)