Dodécylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Aminododécane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂ Poids moléculaire: 185.35 g/mol Point d'ébullition: 247 Point de fusion: 25…28 °C Densité: 0.8 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008154 Numéro CAS: 124-22-1 EINECS: 204-690-6 UN: 3259 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 25 - 28 °C |
Molar Mass | 185.35 g/mol |
Boiling Point | 247 - 249 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point |
|
Refractive Index | 1.4377 (30 °C) |
Density | 0.80 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Laurylamine, 1-Aminododecan |
Hill Formula | C12H27N |
Chemical Formula | CH3(CH2)11NH2 |