Imprimer
Butylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01539.1000 8.01539.2500
8.01539.1000EA 47.6 EUR
8.01539.1000 8.01539.2500
Butylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Butylamine
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂
Point d'ébullition: 77 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,741 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011690
Numéro CAS: 109-73-9
EINECS: 203-699-2
UN: 1125
ADR: 3 (8),II
Indice Merck: 12,01578
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -50 °C
Molar Mass 73.14 g/mol
Boiling Point 76 - 78 °C
Vapor Pressure 93 hPa (20 °C)
Flash Point -8.5 °C DIN 51755 Part 1
Refractive Index 1.4015 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 9.8 %(V)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 290 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid