Imprimer
Butylamine 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
107800010 107800025 107800100 107802500
ACRO107800010EA 104 EUR
ACRO107800010 ACRO107800025 ACRO107800100 ACRO107802500
Butylamine 99+%
Butylamine
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂
Point d'ébullition: 78 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –49 °C
Densité: 0,74 g/cm³
Point éclair: –7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011690
Numéro CAS: 109-73-9
EINECS: 203-699-2
UN: 1125
ADR: 3,II
Indice Merck: 12,01578
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA