Isocyanate d'octyle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Octyle isocyanate
Formule:
C₉H₁₇NO Point d'ébullition: 78 °C (1013 hPa) Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013887 Numéro CAS: 3158-26-7 EINECS: 221-598-1 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear to hazy colorless to white to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |