Imprimer
Isocyanate de hexyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hexyle isocyanate
411660250 411661000 411660050
ACRO411660250EA 237 EUR
ACRO411660250 ACRO411661000 ACRO411660050
Isocyanate de hexyle 99%
Isocyanate de hexyle
Formule: C₇H₁₃NO
Point d'ébullition: 44 °C (1013 hPa)
Densité: 0,873 g/cm³
Point éclair: 59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037047
Numéro CAS: 2525-62-4
EINECS: 219-763-8
UN: 2478
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %