Imprimer
Butyle isocyanate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Butyl isocyanate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.40099.0025 8.40099.0250
8.40099.0025EA 150 EUR
8.40099.0025 8.40099.0250
Butyle isocyanate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Butyle isocyanate
Formule: C₅H₉NO
Point d'ébullition: 112 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 19 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002046
Numéro CAS: 111-36-4
EINECS: 203-862-8
UN: 2485
ADR: 6.1 (3),I
Indice Merck: 13,01574