Imprimer
Trioctylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08649.0100 8.08649.0500 8.08649.0010
8.08649.0100EA 38.6 EUR
8.08649.0100 8.08649.0500 8.08649.0010
Trioctylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Trioctylamine
Formule: C₂₄H₅₁N
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –39 °C
Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009560
Numéro CAS: 1116-76-3
EINECS: 214-242-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point -39 °C
Molar Mass 353.68 g/mol
Boiling Point 365 - 367 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 168 °C
Refractive Index 1.4485 (20 °C, 589 nm)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (0.4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 315 °C