Imprimer
Trioctylamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
140281000 140285000 140280025
ACRO140281000EA 91.2 EUR
ACRO140281000 ACRO140285000 ACRO140280025
Trioctylamine 97%
Trioctylamine
Formule: C₂₄H₅₁N
Point d'ébullition: 365…367 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0,809 g/cm³
Point éclair: 163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009560
Numéro CAS: 1116-76-3
EINECS: 214-242-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 7.29 to 7.51 % N