Imprimer
Triéthylamine ≥99.5%, BioSyn™ pour HPLC, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): TEA
HONC17924-1LEA 404 EUR
HONC17924-1L
Triéthylamine ≥99.5%, BioSyn™ pour HPLC, Fluka™
Triéthylamine
Beilstein Number: 605283
RTECS Number: YE0175000
UNSPSC Code: 12352116
Formule: (C₂H₅)₃N
Poids moléculaire: 101,19 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C
Point de fusion: -115 °C
Densité: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: -11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009051
Numéro CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3,II
Indice Merck: 12,09799
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/82/729282.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.5 %
Suitability test (HPLC) complying
Vapor Pressure 51.75 mmHg ( 20 °C)
Vapor Density 3.5 (vs air)
Autoignition Temperature 593 °F
Explosion Limit 8 %