Imprimer
Triéthylamine ≥99.6%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
28757.184EA 120 EUR
28757.184 28757.230
Triéthylamine ≥99.6%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Triéthylamine
Formule: (C₂H₅)₃N
Point d'ébullition: 90 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009051
Numéro CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 (8),II
Indice Merck: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.6 %
IR Spectrum Passes test
Indice de réfraction (20°C) 1.399 - 1.401
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Transmittance (254 nm) Min. 20 %
Transmittance (280 nm) Min. 90 %