Imprimer
Triéthylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): TEA
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.08352.0100 8.08352.0500 8.08352.1000 8.08352.2500 8.08352.9040 8.08352.9035 8.08352.9150
8.08352.0100EA 43.9 EUR
8.08352.0100 8.08352.0500 8.08352.1000 8.08352.2500 8.08352.9040 8.08352.9035 8.08352.9150
Triéthylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Triéthylamine
Formule: (C₂H₅)₃N
Poids moléculaire: 101.19 g/mol
Point d'ébullition: 90
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009051
Numéro CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 (8) II
Indice Merck: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 133 g/l (20 °C)
Melting Point -115 °C
Molar Mass 101.19 g/mol
Boiling Point 90 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 69 hPa (20 °C)
Flash Point -11 °C
Explosion Limit 1.2 - 9.3 %(V)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 215 °C
Saturation concentration (20 °C) Air,no data available
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid