Imprimer
Triéthylamine ≥99.5%, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): TEA
Gestion du changement (MOC) catégorie = N
9111-07EA 0 EUR
9111-07
Triéthylamine ≥99.5%, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Triéthylamine
Formule: (C₂H₅)₃N
Poids moléculaire: 101,19 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009051
Numéro CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3,II
Indice Merck: 12,09799
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/82/729282.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay ((CH₃CH₂)₃N) ≥ 99.0 %
Color (APHA) ≤ 15
Identification (by IR) Passes Test
Water (H₂O) ≤ 1 %