Imprimer
Triéthylamine ≥99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): TEA
12391.30EA 68.3 EUR
12391.30 12391.A1 12391.D5
Triéthylamine ≥99%
Triéthylamine
Purity: 99+%
CAS No.: 121-44-8
Molecular Formula: C6H15N
Formula Weight: 101.19
Flash Point: -11°(12°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.726
Refractive Index: 1.4005
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -115°
Boiling Point: 89-90°
Beilstein Reference: 1843166
Merck Reference: 14,9666
UN No.: 1296
MDL No.: MFCD00009051
Formule: (C₂H₅)₃N
Poids moléculaire: 101,19 g/mol
Point d'ébullition: 89…90 °C
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0,726
Point éclair: –11 °C (–12 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009051
Numéro CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,09740
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/82/729282.jpg