Triéthylamine 99.7%, très pur
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
TEA
Formule:
(C₂H₅)₃N Poids moléculaire: 101,19 g/mol Point d'ébullition: 90 °C (760 mmHg) Point de fusion: –115 °C Densité: 0,728 g/cm³ Point éclair: –11 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009051 Numéro CAS: 121-44-8 EINECS: 204-469-4 UN: 1296 ADR: 3,II Indice Merck: 13,09740 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.06 % (K.F.) |
GC | ≥99.6 % |
Color scale | ≤15 APHA |