Iodoéthane 98% stabilisé, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ethyle iodure
Stabilisation:
Stabilisé avec Argent (Ag)
Formule:
C₂H₅I Point d'ébullition: 69…73 °C (760 mmHg) Point de fusion: –108 °C Densité: 1,95 g/cm³ Point éclair: 62 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001091 Numéro CAS: 75-03-6 EINECS: 200-833-1 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,03846 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow to pink Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | silver |