Imprimer
Diiodométhane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Méthylène iodure
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18153.0025 8.18153.0050 8.18153.1000
8.18153.0025EA 84.2 EUR
8.18153.0025 8.18153.0050 8.18153.1000
Diiodométhane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Diiodométhane
Formule: CH₂I₂
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 3,32537 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 110 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001079
Numéro CAS: 75-11-6
EINECS: 200-841-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37a85a8930c2cbeaf62626d427944a69722cc72&vid=73a1847aa5acf8fa3b0e777fe1bcae9e4f7bde3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.8 g/l (25 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 267.84 g/mol
Boiling Point 181 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 3.3 g/cm3 (20 °C)