Imprimer
1-Iodobutane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Butyl iodide
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.04786.0100 8.04786.0250
8.04786.0100EA 76.3 EUR
8.04786.0100 8.04786.0250
1-Iodobutane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Iodobutane
Formule: C₄H₉I
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –103 °C
Densité: 1,616 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001098
Numéro CAS: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,01572
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point -103 °C
Molar Mass 184.02 g/mol
Boiling Point 130 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18.5 hPa (25 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.4979 (20 °C, 589 nm)
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)