1,2-Diiodoéthane 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂H₄I₂ Poids moléculaire: 281.86 g/mol Point d'ébullition: 206 Point de fusion: 80…83 °C Densité: 2.13 g/cm³ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001093 Numéro CAS: 624-73-7 EINECS: 210-859-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 80 to 83 °C |
GC | ≥98.5 % |
Clarity of solution | Passes test |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤20 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |