Imprimer
2,2,2-Trifluoroéthanol 99.8%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
139750250 139751000 139755000 139750025 139750100
ACRO139750250EA 61.2 EUR
ACRO139750250 ACRO139751000 ACRO139755000 ACRO139750025 ACRO139750100
2,2,2-Trifluoroéthanol 99.8%, très pur
2,2,2-Trifluoroéthanol
Formule: C₂H₃F₃O
Point d'ébullition: 77…80 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1,39 g/cm³
Point éclair: 29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004672
Numéro CAS: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
pH 5.0 to 7.5 (10 % v/v solution)
Chloride (Cl) ≤10 ppm